重要文件
659738
Sigma-Aldrich
聚[1,4-双(羟乙基)对苯二甲酸酯-alt-乙氧基磷酸酯]-co-1,4-双(羟乙基)对苯二甲酸酯-co-对苯二甲酸酯
同義詞:
P(BHET-EOP/BHET),80/20
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
溶解度
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
一般說明
P(BHET-EOP/BHET) is a biodegradable polymer.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)