重要文件
64145
Sigma-Aldrich
甲基丙烯酰基丙基二甲基氯硅烷
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
同義詞:
(3-异丁烯酰基氧基丙基)二甲基-氯硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H17ClO2Si
CAS號碼:
分子量::
220.77
Beilstein:
2244691
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical
化驗
≥85% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.451
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
methacrylate
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
InChI 密鑰
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)