570141
1 of 10
Sigma-Aldrich
226289
N,N-二甲基三甲基硅胺
570133
三(二甲氨基)硅烷
175501
三氟化硼二乙醚
230197
三乙基硅烷
241725
三异丙氯硅烷
469858
四(二甲基胺基)钛(IV)
235067
三乙基氯硅烷
440191
六甲基二硅氮烷
257222
三甲基铝
176176
三氟甲磺酸酐
100
≥99%
78 °C/14 mmHg (lit.)
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
amine
2-8°C
CN(C)[Si](Cl)(N(C)C)N(C)C
1S/C6H18ClN3Si/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h1-6H3
YLZCZVGQEADVNK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
硅烷
Danger
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
3 - Flammable liquids
WGK 3
138.0 °F - closed cup
58.9 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 2
281778
(3-氨基丙基)三甲氧基硅烷
448931
三氯(1H,1H,2H,2H-全氟辛基)硅烷