重要文件
638684
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-4-甲基苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H10O3
CAS號碼:
分子量::
166.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
103-107 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
COc1cc(C)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
SOWDWUPMHVDZGL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)