文件
549088
Sigma-Aldrich
3-氰基-4-氟苯磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CN)SO2Cl
CAS號碼:
分子量::
219.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1C#N)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI 密鑰
KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges