重要文件
638390
Sigma-Aldrich
反-2-氯-3,4-二甲氧基-β-硝基苯乙烯
97%
同義詞:
1,2-二甲氧基-3-氯-4-(2-硝基乙烯基)苯, 2-(2-氯-3,4-二甲氧基苯基)硝基乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10ClNO4
CAS號碼:
分子量::
243.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
89-93 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
nitro
SMILES 字串
COc1ccc(\C=C\[N+]([O-])=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
InChI 密鑰
PXDQNCVFROGRNW-AATRIKPKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)