蒸汽壓力
1 mmHg ( 62.2 °C)
化驗
93%
bp
128-130 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI 密鑰
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
在手性二亚磷酸酯配体存在下,三乙基铝可以经 1,4-加成生成 2-环戊烯酮,并进一步形成 3-乙基环戊酮。
包裝
以Sure/Pac™ 气瓶供货,具有配备 1/4" NPT出口内螺纹 (Z122661) 的1/4-转青铜球阀。使用气瓶前,务必确认阀门是关闭的,然后取下密封出口阀的碳钢塞。
兼容以下设备:如需了解操作说明,请阅读技术公告AL-136。Aldrich Sure/Pac™ 气瓶系统
兼容以下设备:如需了解操作说明,请阅读技术公告AL-136。Aldrich Sure/Pac™ 气瓶系统
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Copper-catalyzed enantioselective conjugate addition of triethylaluminum to 2-cyclopentenone
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1865-1869 (2003)