重要文件
632937
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)苯基硫脲
97%
同義詞:
1-[3-(三氟甲基)苯基]-2-硫脲, 3-(三氟甲基)苯(基)硫脲
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3C6H4NHCSNH2
CAS號碼:
分子量::
220.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
InChI 密鑰
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)