推薦產品
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-214 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C1C([2H])[C@]2(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3CCC2=CC1=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
InChI 密鑰
JYGXADMDTFJGBT-VFWCAETDSA-N
相關類別
包裝
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Adrenal gland,Bone marrow
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2