Merck
跳轉至
CLLS1069
MCF10A CELLS APC (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32190102
Biological source:
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
MCF10A CELLS APC (-/-),
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... APC(324)
General description
MCF10A 细胞 APC (-/-) 是来自 ZFN 基因敲除修饰的人类成年女性的前肿瘤性乳腺上皮细胞。
该细胞系对应 ATCC 目录号 CRL-10317。
腺瘤性结肠息肉病 (Adenomatous polyposis coli,APC) 是一种肿瘤抑制基因。它位于人类染色体 5q21 上。
Application
在37°C水浴(约2分钟)中轻轻搅拌,将小瓶快速融化,保持小瓶盖不进入水中。用70%乙醇净化,添加9 mL培养基并离心125 x g(5-7分钟)。重悬于完整的培养基中并在37°C下孵育
培养基每周更新 2~3 次。
细胞冷冻培养基-DMSO 1X,目录号C6164
该细胞系的基础培养基为 Dulbecco 改良 Eagle 培养基/Ham 营养混合物 F-12,目录号为 51448C。为制备完全生长培养基,向基础培养基中加入以下组分:马血清,目录号为 H1270,最终浓度(V / V)为 5%;霍乱毒素,目录号为 C8052,最终浓度为 1 毫微克/毫升;人胰岛素,目录号为 I9278,最终浓度为 10 微克/毫升;表皮生长因子,目录号为 E9644,最终浓度为10ng/mL的;氢化可的松,目录号为 H6909,最终浓度为 0.5 微克/毫升。
Biochem/physiol Actions
腺瘤性息肉病大肠杆菌(APC)在细胞分裂、粘附和迁移中起重要作用。 APC基因突变与大肠癌有关。
Features and Benefits
这些MCF10A细胞以约两倍的倍增时间(约20小时)粘附
锌指核酸酶(ZFN)敲除染色体5q21
Analysis Note
检测支原体、无菌性、冷冻后活力、细胞系鉴别的短末端重复序列 (STR) 分析、细胞系种属确认的细胞色素氧化酶 I (COI) 分析。
Disclaimer
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
CLLS1046CLLS1042CLLS1049
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
OMIM accession no.
611731
OMIM accession no.
601728
OMIM accession no.
602118
OMIM accession no.
191170
Gene Information
human ... APC(324)
Gene Information
human ... PTEN(5728)
Gene Information
human ... CDH1(1105)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS & 訂價
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
    SDS
  • MCF10A CELLS APC (-/-) 1 vial
    SDS
存儲類別/等級
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)