推薦產品
同位素純度
98 atom % 15N
濃度
~14 N in H2O
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
InChI 密鑰
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2