重要文件
676101
Sigma-Aldrich
氨-15N 甲醇溶液
98 atom % 15N, 7 M in methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
15NH3
分子量::
18.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % 15N
濃度
7 M in methanol
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)