重要文件
485373
Sigma-Aldrich
氨-15N,d3
99 atom % D, 98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
15ND3
CAS號碼:
分子量::
21.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % 15N
99 atom % D
bp
−33 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][15N]([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1/hD3
InChI 密鑰
QGZKDVFQNNGYKY-IQGFCBPYSA-N
相關類別
包裝
带 CGA 110/180 不锈钢阀的气阀瓶
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
建议使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z148504 和 Z148512 中的任意一种,以及"T"型吹扫阀 Z151661。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)