Merck
全部照片(3)
重要文件
598151
Sigma-Aldrich
2,8,9-三甲基-2,5,8,9-四氮杂-1-磷杂双环[3.3.3]十一烷盐酸盐
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H21N4P · HCl
CAS號碼:
分子量::
252.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
96%
mp
132-136 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.CN1CCN2CCN(C)P1N(C)CC2
InChI
1S/C9H21N4P.ClH/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13;/h4-9H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
QKTVLAVMLZQIEI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)