重要文件
595861
Sigma-Aldrich
PAMAM 树枝状聚合物,1,4-丁二胺核,1.0 代 溶液
20 wt. % in methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
分子量::
1457.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
amino surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 1
特點
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
號表面基團
8
折射率
n20/D 1.370
bp
64.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
特點和優勢
含有 8 个表面氨基。
包裝
单位重量包括了溶剂的重量
法律資訊
Dendritic Nanotechnologies Inc. 制造。仅授权用于研究目的。
Mfg. by Andrews ChemServices. Licensed for research use only.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)