文件
648159
Sigma-Aldrich
PAMAM 树枝状聚合物,胱胺核,5 代,溶液
10 wt. % in methanol
同義詞:
PAMAM 树枝状聚合物,胱胺核,5.0 代 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
分子量::
28917.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
amino surface groups
形狀
solution
分子量
generation 5
特點
core type cystamine core
濃度
10 wt. % in methanol
號表面基團
128
bp
64.7 °C
密度
0.860 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
包裝
单位重量包括了溶剂的重量
法律資訊
For research use only
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)