重要文件
594369
Sigma-Aldrich
3-苄氧基苯硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
2-(3-苄氧基苯基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷, 3-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H23BO3
CAS號碼:
分子量::
310.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(OCc3ccccc3)c2
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-11-8-12-17(13-16)21-14-15-9-6-5-7-10-15/h5-13H,14H2,1-4H3
InChI 密鑰
CMBBWFXLHUITFS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)