重要文件
591920
Sigma-Aldrich
三甲基-d9-氯硅烷
99 atom % D
同義詞:
Chlorotrimethylsilane-d9
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CD3)3SiCl
CAS號碼:
分子量::
117.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
57 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+9
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])[Si](Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI 密鑰
IJOOHPMOJXWVHK-GQALSZNTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)