重要文件
615439
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triethoxysilane
99 atom % D, 97% (CP)
同義詞:
Triethoxy(methyl-d3)silane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3Si(OC2H5)3
分子量::
181.32
分類程式碼代碼:
12352005
同位素純度
99 atom % D
化驗
97% (CP)
bp
141-143 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](OCC)(OCC)C([2H])([2H])[2H]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)