重要文件
571172
Sigma-Aldrich
[4-(1-吡咯烷基甲基)苯基]溴化镁 溶液
0.25 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4CH2NC4H8MgBr
CAS號碼:
分子量::
264.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.25 M in THF
bp
65 °C
密度
0.916 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Mg]c1ccc(CN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C11H14N.BrH.Mg/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12;;/h2-3,6-7H,4-5,8-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
SMCUOBSDAGTZFC-UHFFFAOYSA-M
應用
[4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide can be used:
  • In the combinatorial preparation of rosamine derivatives, which are applicable as fluorescent probes in monitoring cellular glutathione (GSH) levels.[1]
  • In the synthesis of 4,5-disubstituted-2-aminoimidazole−triazole derivatives having antibiofilm activity.[2]
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Evaluation of 4, 5-Disubstituted-2-Aminoimidazole--Triazole Conjugates for Antibiofilm/Antibiotic Resensitization Activity Against MRSA and Acinetobacter baumannii
Su Z, et al.
ChemMedChem, 6(12), 2243-2251 (2011)
Combinatorial rosamine library and application to in vivo glutathione probe
Ahn Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4510-4511 (2007)