重要文件
558966
Sigma-Aldrich
1-(2-糠酰)哌嗪
97%
同義詞:
2-糠酸哌嗪
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12N2O2
CAS號碼:
分子量::
180.20
Beilstein:
880196
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(N1CCNCC1)c2ccco2
InChI
1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2
InChI 密鑰
SADPINFEWFPMEA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
1-(2-Furoyl)piperazine may be used to synthesize:
  • 2-[4-(2-furoyl) piperazin-1-yl]-4-amino-6-benzyloxy-7-methoxyquinazoline hydrochloride monohydrate[1]
  • 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-4-amino-7-benzyloxy-6-methoxyquinazoline hydrochloride monohydrate[1]
  • 4-amino-2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-quinazoline hydrochloride[2]
  • 6,7-dimethoxy-2-[4-(2-furoyl)-piperazin-1-yl]quinazoline-4-one hydrate[2]
  • 1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(2-furoyl)-piperazine hydrogen oxalate[2]
  • 1-(3,4-dichlorobenzyl)-4-(2-furoyl)-piperazine hydrogen oxalate[2]
  • 4-(9-fluorenyl)-1-(2-furoyl)piperazine[2]
  • 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-benzimidazole hydrochloride hydrate[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and identification of the major metabolites of prazosin formed in dog and rat.
Althuis TH and Hess HJD.
Journal of Medicinal Chemistry, 20(1), 146-149 (1977)
Search for the pharmacophore in prazosin for Transport-P.
Zunszain PA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 13(11), 3681-3689 (2005)