文件
281069
Sigma-Aldrich
氮杂环丁烷
98%
同義詞:
三亚甲基亚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H7N
CAS號碼:
分子量::
57.09
Beilstein:
102384
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CNC1
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本文研究了氮杂环丁烷自由基丁烷自由基阳离子在λ= 436 nm的光作用下的光化反应。测定了氮杂环丁烷在固体氩基质中的红外光谱
應用
氮杂环丁烷用于:
  • 高产率钯催化与芳基溴化物的交叉偶联反应
  • 碘硝基阳离子的Ullmann型偶联反应
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F
閃點(°C)
-20 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Phototransformations of azetidine radical cations stabilized in freonic matrices.
Sorokin ID, et al.
High Energy Chemistry, 48(3), 180-184 (2014)
Experimental and computational studies of the structure and vibrational spectra of azetidine derivatives.
Thompson CA, et al.
Journal of Molecular Structure, 491(1), 67-80 (1999)
Synthesis, 243-243 (2007)
Synthesis, 3245-3245 (2006)
Younghue Han et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(18), 8188-8192 (2012-09-04)
Novel azetidines based on the 3-aryl-3-oxypropylamine scaffold were designed, synthesized, and evaluated as TRIs. Reduction of 1 followed by Swern oxidation and then Grignard reaction gave 3. The alkylation of 3 provided the corresponding azetidine derivatives 6, of which the