重要文件
550213
Sigma-Aldrich
2,2-二甲基丙基氯化镁 溶液
1.0 M in diethyl ether
同義詞:
氯化新戊烷基镁
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CCH2MgCl
CAS號碼:
分子量::
130.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.771 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)