重要文件
546313
Sigma-Aldrich
4-氯苯亚甲基丙酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CH=CHCOCH3
CAS號碼:
分子量::
180.63
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
58-62 °C (lit.)
λmax
699 nm in chloronaphthalene
SMILES 字串
CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)