重要文件
532150
Sigma-Aldrich
1-(对甲苯磺酰基)-(R)-(-)-3-吡咯烷醇
98%
同義詞:
N-(对甲苯磺酰基)-(R)-3-吡咯烷醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15NO3S
CAS號碼:
分子量::
241.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −26.5°, c = 1 in methanol
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(14,15)12-7-6-10(13)8-12/h2-5,10,13H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
GOIRRXGVYYWCGC-SNVBAGLBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)