重要文件
52586
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六(二甲氨基)二磷腈四氟硼酸盐
≥98.0% (T)
同義詞:
双[三(二甲氨基)正膦亚基]四氟硼酸铵, 磷腈四氟硼酸盐 P2-BF4
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[[(CH3)2N]3P=]2N(BF4)
CAS號碼:
分子量::
427.21
Beilstein:
5470923
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (T)
形狀
solid
mp
≥260 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
将烯醇盐烷基化导向O-取代的相转移催化剂[1];用KF制备相应氟化物(一种极易反应的裸氟化物)的起始材料[2]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 103, 1376-1376 (1991)
E.V. Dehmlow et al.
Chemische Berichte, 126, 2765-2765 (1993)