重要文件
524441
Sigma-Aldrich
四溴对苯二甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6Br4-1,4-(CO2H)2
CAS號碼:
分子量::
481.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
mp
~350 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
應用
合成阻燃性聚酯的单体
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)