重要文件
522430
Sigma-Aldrich
双(乙基环戊二烯)二氯化钨(IV)
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H18Cl2W
CAS號碼:
分子量::
441.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
反應適用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(CC)=C9%10
InChI
1S/2C7H9.2ClH.W/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;;;/h2*3-6H,2H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
JDKUBQXWTUJJBD-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)