重要文件
519626
Sigma-Aldrich
1-溴-4-甲氧基-2,5-二甲基苯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H2(OCH3)(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
215.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
mp
34-38 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
COc1cc(C)c(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11BrO/c1-6-5-9(11-3)7(2)4-8(6)10/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
YSSZMKUHFOKNPD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of soluble phenyl-substituted poly (p-phenylenevinylenes) with a low content of structural defects.
Johansson DM, et al.
Macromolecules, 35(13), 4997-5003 (2002)
Synthesis of poly (2-methoxy-5-methyl-1, 4-phenylenevinylene) and its poly (1, 4-phenylenevinylene) copolymers: electrical and third-order nonlinear optical properties.
Lee JI, et al.
Macromolecules, 28(13), 4675-4680 (1995)