文件
361437
Sigma-Aldrich
顺-1,2-环戊二醇
98%
同義詞:
cis -1,2-Dihydroxycyclopentane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C5H8(OH)2
CAS號碼:
分子量::
102.13
Beilstein:
1901117
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
bp
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
InChI 密鑰
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors