重要文件
516554
Sigma-Aldrich
3-氟苯甲基异氰酸酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4CH2NCO
CAS號碼:
分子量::
151.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
isocyanate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-2-7(4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90.56 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Design, synthesis and structure-activity relationships of 1, 3, 4-oxadiazole derivatives as novel inhibitors of glycogen synthase kinase-3?.
Saitoh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(5), 2017-2029 (2009)