重要文件
512435
Sigma-Aldrich
N,N-二乙基-2-羟基乙酰胺
96%
同義詞:
N,N-Diethylglycolamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CON(C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
131.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)C(=O)CO
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-7(4-2)6(9)5-8/h8H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
RZCCQWOCSZOHMQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)