重要文件
392383
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氟苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(F)COOH
CAS號碼:
分子量::
219.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
mp
211-215 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid is a halogen substituted benzoic acid.
應用
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids.[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jun Yong Choi et al.
ACS medicinal chemistry letters, 5(4), 434-439 (2014-06-06)
Sterol 14α-demethylase (CYP51) is an important therapeutic target for fungal and parasitic infections due to its key role in the biosynthesis of ergosterol, an essential component of the cell membranes of these pathogenic organisms. We report the development of potent