重要文件
A211000
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rA (bz) 亚磷酰胺
同義詞:
DMT-2'O-TBDMS-rA(bz)酰胺, N-苯甲酰-5′-O- [双(4-甲氧苯基)苯甲基]-2′-O- [(1,1-二甲基乙基)二甲基硅基]-腺苷,3′-[2-氰乙基 N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C53H66N7O8PSi
CAS號碼:
分子量::
988.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual Solvent content
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核苷譜
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C53H66N7O8PSi/c1-36(2)60(37(3)4)69(65-32-18-31-54)67-46-44(33-64-53(39-21-16-13-17-22-39,40-23-27-42(62-8)28-24-40)41-25-29-43(63-9)30-26-41)66-51(47(46)68-70(10,11)52(5,6)7)59-35-57-45-48(55-34-56-49(45)59)58-50(61)38-19-14-12-15-20-38/h12-17,19-30,34-37,44,46-47,51H,18,32-33H2,1-11H3,(H,55,56,58,61)/t44-,46-,47-,51-,69?/m1/s1
InChI 密鑰
FFXHNCNNHASXCT-RFMFGJHUSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz)亚磷酰胺属于2′O-TBDMS RNA亚磷酰胺。
應用
RNA干扰(RNAi)已成为序列特异性抑制基因表达的流行工具,可用于靶点确证和其他药物开发技术。提供序列特异性RNA寡核苷酸的最方便的方法是在固体支持物上用RNA亚磷酰胺和RNA CPG进行化学合成,类似于DNA合成。
特點和優勢
  • 行业标准的2′O-TBDMS保护基团
  • 各批次纯度和新能一致
  • 适用于基于甲胺或AMA的脱保护法
  • 当使用ETT或BTT作为激活剂时,标准RNA亚磷酰胺可提供优秀的偶联效果;想要获得最佳效果可使用Activator 42
  • 使用标准乙酸酐封端剂而非快速脱保护Cao A进行封端
  • 在ISO 9001质量体系认证下生产
其他說明
RNA的独特特性刺激了诊断学、治疗学和基础分子生物学研究中各种应用的发展,其中RNA可被用作:
  • 催化剂(核酶)
  • 亲和配体(适配体)
  • 诱导基因沉默的试剂(RNA干扰)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)