重要文件
477850
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH 树枝状聚合物,4 代 溶液
10 wt. % in methanol
同義詞:
hydroxyl terminated Polyamidoamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)64
分子量::
14277.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
amidoethanol surface groups
品質等級
形狀
solution
分子量
generation 4
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in methanol
號表面基團
64
折射率
n20/D 1.359
bp
65 °C
密度
0.947 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
應用
  • 二氯乙基乙基硫醚在TiO₂上的光催化氧化:这项研究探索了使用二氧化钛(TiO₂)光催化氧化2-氯乙基乙基硫醚(一种与二乙基二硫化物相关的化合物),重点关注其在环境净化应用中的潜力(Martyanov等人,2003年)。
外觀
含有 64 个表面羟基
法律資訊
由Dendritech®公司制造。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)