文件
412430
Sigma-Aldrich
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,3.5 代 溶液
10 wt. % in methanol
同義詞:
PAMAM G3.5
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)64
CAS號碼:
分子量::
12927.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
sodium carboxylate surface groups
品質等級
形狀
solution
分子量
generation 3.5
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in methanol
號表面基團
64
折射率
n20/D 1.346
bp
65 °C
密度
0.81 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
外觀
含有 64 个表面羧酸根
法律資訊
由Dendritech®公司制造。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.