文件
473537
Sigma-Aldrich
四(乙基甲基胺基)钛(IV)
electronic grade, ≥99.99%
同義詞:
四(乙基甲基氨基)钛(IV)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3C2H5)N]4Ti
CAS號碼:
分子量::
280.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
electronic grade
化驗
≥99.99%
形狀
liquid
反應適用性
core: titanium
bp
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(C)[Ti](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Ti/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
LNKYFCABELSPAN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Atomic number of base material: 22 Titanium
應用
在有机金属化学气相沉积 (OMCVD) 中作为一氮化钛 (TiN) 薄膜的前体。
其他說明
请咨询批量、价格和包装选择。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Chemistry of Materials, 9, 76-76 (1997)
文章
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
二氧化鈦的應用:半導體材料特性與多樣化功能。
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.