重要文件
465127
Sigma-Aldrich
N-(叔丁氧基羰基)甘氨酸-N′-甲氧基-N′-甲酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3COCONHCH2CON(OCH3)CH3
CAS號碼:
分子量::
218.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
100-104 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CON(C)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13)
InChI 密鑰
XJVZHKXGDQXSNT-UHFFFAOYSA-N
應用
α-氨基 Weinreb 酰胺。[1][2][3][4][5][6][7][8]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)
Kim, B.M. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Saari, W.S. Fischer, T.E.
Synthesis, 453-453 (1990)
Angelastro, M.R. at al.
Tetrahedron Letters, 33, 3265-3265 (1992)