重要文件
454788
Sigma-Aldrich
4-碘-2-甲基苯胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H3(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
233.05
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(I)ccc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
BGKLFAQCHHCZRZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and Fluorescence properties of Schiff bases of 4-hydroxy- 3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.
Thorat B R, et al.
Journal of Chemistry, 3(6), 1045-1054 (2011)
Synthesis of laterally substituted bistolane liquid crystals.
Hsu C-S, et al.
Liq. Cryst., 27(2), 283-287 (2000)
4-Iodo-2-methylaniline.
Luo W, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(3), 0591-0591 (2008)