重要文件
428418
Sigma-Aldrich
烯丙基苄基醚
99%
同義詞:
3-(Benzyloxy)-1-propene, 3-(Benzyloxy)propene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OCH2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
148.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI 密鑰
HUGHWHMUUQNACD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic