重要文件
419079
Sigma-Aldrich
二(2-苯基吡啶)氯化铑二聚体
98%
同義詞:
Di-μ-chlorotetrakis(2-phenylpyridine)dirhodium, Di-μ-chlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl-C,N]dirhodium
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H32Cl2N4Rh2
CAS號碼:
分子量::
893.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Rh](Cl)Cl.Cl[Rh](Cl)Cl.c1ccc(cc1)-c2ccccn2.c3ccc(cc3)-c4ccccn4.c5ccc(cc5)-c6ccccn6.c7ccc(cc7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.6ClH.2Rh/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;;;;;/h4*1-9H;6*1H;;/q;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI 密鑰
QLKGQIHEDKXYJJ-UHFFFAOYSA-H
應用
Reactant for:
  • Chiral octahedral bimetallic assemblies
  • Synthesis of luminescent cyclometalated Rh(II) complexes with carboxylated bipyridyl ligands
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)