重要文件
41687
Sigma-Aldrich
N-琥珀酰亚胺基 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-十三氟壬酸酯
>95%
同義詞:
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluor-nonansäure-N-succinimidylester, N-琥珀酰亚胺基 2H,2H,3H,3H-全氟壬酸酯, N-琥珀酰亚胺基 3-(全氟己基)丙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H8F13NO4
CAS號碼:
分子量::
489.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>95%
mp
127-131 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO4/c14-8(15,4-3-7(30)31-27-5(28)1-2-6(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h1-4H2
InChI 密鑰
ATDSDUMFZUDFRA-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Fluorous Technologies, Inc. 的产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)