重要文件
41571
Sigma-Aldrich
1,1-二甲基硅代环丁烷
≥95%
同義詞:
1,1-二甲基硅杂环丁烷, 二甲基三亚甲基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H12Si
CAS號碼:
分子量::
100.23
Beilstein:
102434
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.428
密度
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si]1(C)CCC1
InChI
1S/C5H12Si/c1-6(2)4-3-5-6/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
YQQFFTNDQFUNHB-UHFFFAOYSA-N
其他說明
反应性硅化合物,可进行多种插入反应生成五元环和六元环[1][2][3]
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
23.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 31, 6059-6059 (1990)
Y. Kakeyama et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1461-1461 (1991)
K. Matsumoto et al.
Tetrahedron Letters, 31, 6055-6055 (1990)