文件
274100
Sigma-Aldrich
顺,顺-1,3-环辛二烯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12
CAS號碼:
分子量::
108.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
55 °C/34 mmHg (lit.)
mp
−53-−51 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
InChI 密鑰
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The photosensitized cyclization of cis,cis-1,3-cyclooctadiene to bicyclo[4.2.0]oct-7-ene was studied. It proceeded by first isomerization of the diene to its cis, trans isomer followed by cyclization.
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Photosensitized isomerization of 1, 3-cyclooctadienes and conversion to bicyclo [4.2. 0] oct-7-ene.
Journal of the American Chemical Society, 89(1), 112-114 (1967)