Merck
全部照片(3)
重要文件
415340
Sigma-Aldrich
2-氨基-4'-溴苯乙酮 盐酸盐
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4COCH2NH2·HCl
CAS號碼:
分子量::
250.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
96%
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
bromo
ketone
SMILES 字串
Cl.NCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
InChI 密鑰
ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride is an organic building block useful for chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)