重要文件
406465
Sigma-Aldrich
3-(2-羧基苯基)丙酸
99%
同義詞:
2-羧基苯丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2CC6H4CH2CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
194.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
solid
mp
166-168 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
VEEXBQLWMFMATJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid (2-(2-carboxyethyl)benzoic acid) is an aromatic acid that undergoes cyclization to generate 1-indanone on heating. It is formed during the reaction of β-tetralone with KO2 in toluene.[1]
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Superoxide oxidation: a novel route to aromatic 1, 2-dicarboxylic acids.
Sotiriou C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(7), 2159-2164 (1990)