文件
00010
Sigma-Aldrich
松香酸
technical, ~75% (GC)
同義詞:
7,13-abietadien-18-oic acid, Abietate, L-Abietic acid, Rosin acid, Sylvic acid, sylvic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H30O2
CAS號碼:
分子量::
302.45
Beilstein:
2221451
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
eCl@ss:
32150233
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
~75% (GC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −85±10°, c = 1% in ethanol
mp
139-142 °C (lit.)
150-165 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
InChI 密鑰
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
基因資訊
human ... TNF(7124)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
松香酸可用作以下物质的制备前体:       
  • 环氧和石油化工固化剂。
  • 具有潜在抗肿瘤、抗真菌和抗病毒活性的脱氢松香酸衍生物。
它还可用作以下物质的总合成起始材料:
  • (−)-雷公藤内酯酮和(−)-雷公藤内酯,强效的抗肿瘤剂和免疫抑制剂       
  • 醌(−)-12-脱氧总状土木香醌,抗利什曼病试剂       
  • 松香酸衍生儿茶酚(甲基11,12-二羟基松香酸-8,11,13-三烯-18-甲酯,MDTO),潜在的抗氧化剂
其他說明
天然产物合成的原料;可与 MCPBA 发生环氧化作用
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of biobased epoxy and curing agents using rosin and the study of cure reactions.
Wang H, et al.
Green Chemistry, 10(11), 1190-1196 (2008)
H. Okawara et al.
Tetrahedron Letters, 23, 1087-1087 (1982)
G. Buchbauer
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 116, 1345-1345 (1985)
Structural effects on the bioactivity of dehydroabietic acid derivatives
Gigante B, et al.
Planta Medica, 68(08), 680-684 (2002)
Cytotoxic, immunomodulatory, antimycotic, and antiviral activities of semisynthetic 14-hydroxyabietane derivatives and triptoquinone C-4 epimers
Zapata B, et al.
MedChemComm, 4(9), 1239-1246 (2013)