Merck
全部照片(4)
文件
401668
Sigma-Aldrich
四氟硼酸铁 六水合物
greener alternative
97%
同義詞:
Iron bis(tetrafluoroborate) hexahydrate, Iron(2+) ditetrafluoroborate hexahydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe(BF4)2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
337.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
crystalline
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
應用
battery manufacturing
環保替代類別
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Fe++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Fe.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChI 密鑰
NKQGOEGCKHXNEP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处以获取更多信息。
應用
用于在转移加氢条件下将醛更绿色地还原为醇的催化剂。
快速选择性铁催化醛的转移加氢反应
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges