化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
192-198 °C
SMILES 字串
O=S(C)C.O=S(C)C.Cl[Ru](Cl)O=S(C)C.O=S(C)C
InChI
1S/4C2H6OS.2ClH.Ru/c4*1-4(2)3;;;/h4*1-2H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
UMJDEUKQHKMAOI-UHFFFAOYSA-L
一般說明
四(二甲基磺酰)二氯化钌,[RuCl2(dmso)4]是一种有机钌化合物。在有机合成中可用作均相催化剂。
四(二甲基磺酰)二氯化钌(Ru(DMSO)4Cl2)是一种配位化合物,通常在各种反应中可用作催化剂。此外,还可用作合成其他钌配合物的前体。
四(二甲基磺酰)二氯化钌(Ru(DMSO)4Cl2)是一种配位化合物,通常在各种反应中可用作催化剂。此外,还可用作合成其他钌配合物的前体。
應用
RuCl2(dmso)4可作为催化剂:
四(二甲基磺酰)二氯化钌可用作 Ru(II)-MEPE(金属超分子聚合电解质)复合物的前体,用于制备电致变色有机金属混合聚合物。
- 通过氢自动转移法进行仲醇β的烷基化反应。
- 通过N-甲基吗啉N-氧化物(NMO)将硫醚(S)氧化为亚砜。
四(二甲基磺酰)二氯化钌可用作 Ru(II)-MEPE(金属超分子聚合电解质)复合物的前体,用于制备电致变色有机金属混合聚合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Highly enantioselective and cis-diastereoselective cyclopropanation of olefins catalyzed by ruthenium complexes of (iminophosphoranyl) ferrocenes
Tetrahedron Letters, 48(45), 8014-8017 (2007)
Electrochromic solid-state devices using organic-metallic hybrid polymers
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 19, 74-78 (2009)
Evolution of physical and photocatalytic properties of new Zn (II) and Ru (II) complexes
Polyhedron, 170, 412-423 (2019)