重要文件
379158
Sigma-Aldrich
双(环戊二烯)钒(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
V(C5H5)2
CAS號碼:
分子量::
181.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
反應適用性
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
165-167 °C (lit.)
SMILES 字串
[V].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.V/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI 密鑰
GLOUOHCQKJMDFZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)